2,5-Dimethoxybenzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0402-250MG
APOSOR0402-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0402-250MG
2,5-Dimethoxybenzenesulphonamide
2,5-Dimethoxybenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₁NO₄S
MW: 217,25 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833415
Numéro CAS: 19116-90-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité