1-Chloro-4-iodo-2,5-diméthoxybenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-iodobenzene
OR0403-1G
APOSOR0403-1GEA 406 EUR InStock
APOSOR0403-1G
1-Chloro-4-iodo-2,5-diméthoxybenzène
1-Chloro-4-iodo-2,5-diméthoxybenzène
Formule: C₈H₈ClIO₂
MW: 298,51 g/mol
Point de fusion: 115…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 90064-46-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité