N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Fmoc-L-isoleucine, Fmoc-Ile-OH, FMOC-L-Isoleucine
OR0490-100G
APOSOR0490-100GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR0490-100G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine 95+%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,42 g/mol
Point de fusion: 146…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037125
Numéro CAS: 71989-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité