Tris(diméthylamino)phosphine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0499-25G
APOSOR0499-25GEA 114 EUR InStock
APOSOR0499-25G
Tris(diméthylamino)phosphine
Tris(diméthylamino)phosphine
Formule: C₆H₁₈N₃P
Point d'ébullition: 162…164 °C
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0.898 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008301
Numéro CAS: 1608-26-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité