7-Iodo-9H-fluorene-4-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0550-100MG
APOSOR0550-100MGEA 65.4 EUR InStock
APOSOR0550-100MG
7-Iodo-9H-fluorene-4-carboxylic acid 95%
7-Iodo-9H-fluorene-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉IO₂
Point de fusion: 265…267 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00829127
Numéro CAS: 16218-33-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité