Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Isopropylaniline

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR0560-1G
APOSOR0560-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0560-1G
3-Isopropylaniline
3-Isopropylaniline


Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 101…103 °C/15mmHg
Densité: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092918
Numéro CAS: 5369-16-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité