Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0571-1G
APOSOR0571-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0571-1G
Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate 97%
Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate
Formule: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,183 g/mol
Point de fusion: 169…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167216
Numéro CAS: 203626-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité