Isocyanate de 2-méthoxyphényle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Isocyanato-2-methoxybenzene
OR0583-1G
APOSOR0583-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR0583-1G
Isocyanate de 2-méthoxyphényle 95%
Isocyanate de 2-méthoxyphényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Point d'ébullition: 94…96 °C/10mmHg
Densité: 1.122 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002004
Numéro CAS: 700-87-8
EINECS: 211-853-5
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité