Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Methoxy-7,8,9,10-tetrahydro-6H-1,2 5-oxadiazolo[3 4-c]carbazole

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR0590-50MG
APOSOR0590-50MGEA 58 EUR InStock
APOSOR0590-50MG
6-Methoxy-7,8,9,10-tetrahydro-6H-1,2 5-oxadiazolo[3 4-c]carbazole
6-Methoxy-7,8,9,10-tetrahydro-6H-1,2 5-oxadiazolo[3 4-c]carbazole


Formule: C₁₃H₁₃N₃O₂
MW: 243,261 g/mol
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168557
Numéro CAS: 255865-29-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité