D-α-Phénylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: D-Phenylalanine, H-D-Phe-OH, 3-Phenyl-D-alanine, 3-Phenyl-D(+)-alanine
OR0702-5G
APOSOR0702-5GEA 58 EUR InStock
APOSOR0702-5G
D-α-Phénylalanine 97%
D-α-Phénylalanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point de fusion: 273…276 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004270
Numéro CAS: 673-06-3
EINECS: 211-603-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité