Dicyanoamidure de sodium
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium dicyanamide
OR0738-5G
APOSOR0738-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0738-5G
Dicyanoamidure de sodium
Dicyanoamidure de sodium
Formule: C₂N₃Na
MW: 89,03 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00003535
Numéro CAS: 1934-75-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité