Isocyanure de (p-toluenesulfonyl)methyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0752-25G
APOSOR0752-25GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR0752-25G
Isocyanure de (p-toluenesulfonyl)methyle
Isocyanure de (p-toluenesulfonyl)methyle
Formule: C₉H₉NO₂S
Point de fusion: 109…114 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000005
Numéro CAS: 36635-61-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité