2,4,6-Tri-tert-butylaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,6-Tris(tert-butyl)aniline
OR0755-5G
APOSOR0755-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR0755-5G
2,4,6-Tri-tert-butylaniline 98%
2,4,6-Tri-tert-butylaniline
Formule: C₁₈H₃₁N
MW: 261,45 g/mol
Point de fusion: 144…149 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011645
Numéro CAS: 961-38-6
EINECS: 213-507-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité