4-(Piperidin-1-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0759-100MG
APOSOR0759-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0759-100MG
4-(Piperidin-1-yl)benzoic acid
4-(Piperidin-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,2530 g/mol
Point de fusion: 214…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00587602
Numéro CAS: 22090-24-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité