Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentachlorothiophenol

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR0794-5G
APOSOR0794-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR0794-5G
Pentachlorothiophenol
Pentachlorothiophenol


Formule: C₆HCl₅S
Point de fusion: 223…227 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059146
Numéro CAS: 133-49-3
EINECS: 205-107-8
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité