3-Amino-1-methylpiperidine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methylpiperidin-3-amine dihydrochloride
OR0801-1G
APOSOR0801-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0801-1G
3-Amino-1-methylpiperidine dihydrochloride
3-Amino-1-methylpiperidine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₆Cl₂N₂
MW: 187,11 g/mol
Point de fusion: 236…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796280
Numéro CAS: 894808-73-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité