Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m-Anisaldéhyde 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR0816-25G
APOSOR0816-25GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR0816-25G
m-Anisaldéhyde 97%
m-Anisaldéhyde


Formule: C₈H₈O₂
Point d'ébullition: 140…143 °C/50mmHg
Densité: 1.117 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003361
Numéro CAS: 591-31-1
EINECS: 209-712-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité