3,4,5-Triméthoxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0824-25G
APOSOR0824-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR0824-25G
3,4,5-Triméthoxybenzonitrile 98%
3,4,5-Triméthoxybenzonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Point d'ébullition: 180…185 °C/10mmHg
Point de fusion: 91…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001803
Numéro CAS: 1885-35-4
EINECS: 217-550-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité