1-Benzoylpiperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0862-1G
APOSOR0862-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR0862-1G
1-Benzoylpiperazine
1-Benzoylpiperazine
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Point d'ébullition: 145 °C
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00810192
Numéro CAS: 13754-38-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité