1-Cyclohexylpipérazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0872-250MG
APOSOR0872-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0872-250MG
1-Cyclohexylpipérazine 98%
1-Cyclohexylpipérazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂
MW: 168,28 g/mol
Point de fusion: 32…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044809
Numéro CAS: 17766-28-8
EINECS: 241-750-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité