Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethylpiperidin-4-ylamine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Diethylamino-piperidine, 4-(Diethylamino)piperidine

OR0874-1G
APOSOR0874-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR0874-1G
Diethylpiperidin-4-ylamine
Diethylpiperidin-4-ylamine


Formule: C₉H₂₀N₂
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C/6mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04971982
Numéro CAS: 143300-64-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité