Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-4-hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-(methylthio)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 1,4-dihydro-2-(methylthio)-4-oxopyrimidine-5-carboxylate

OR0875-1G
APOSOR0875-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0875-1G
Ethyl-4-hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-4-hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate


Formule: C₈H₁₀N₂O₃S
MW: 214,24 g/mol
Point de fusion: 134…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023234
Numéro CAS: 53554-29-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité