Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-5-nitropyridine

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR0936-25G
APOSOR0936-25GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR0936-25G
2-Bromo-5-nitropyridine
2-Bromo-5-nitropyridine


Formule: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Point d'ébullition: 145…147 °C/10mmHg
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006222
Numéro CAS: 4487-59-6
EINECS: 224-777-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité