3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: NDSB-256, 3-(Benzyldimethylammonio) propane-1-sulphonate, 3-[dimethylbenzylamino]propanesulphonic acid
OR1004-1G
APOSOR1004-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR1004-1G
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95+%
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate
Formule: C₁₂H₁₉NO₃S
MW: 257,348 g/mol
Point de fusion: 245…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00225018
Numéro CAS: 81239-45-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité