1,8-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1008-1G
APOSOR1008-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR1008-1G
1,8-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
1,8-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Point de fusion: 220 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202900
Numéro CAS: 215523-34-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité