Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,7-Diaminoheptane 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Heptamethylendiamine, Heptane-1,7-diamine, 1,7-Heptanediamine

OR10104-5G
APOSOR10104-5GEA 29 EUR InStock
APOSOR10104-5G
1,7-Diaminoheptane 98%
1,7-Diaminoheptane


Formule: C₇H₁₈N₂
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 223…225 °C
Point de fusion: 26…30 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008246
Numéro CAS: 646-19-5
EINECS: 211-468-2
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité