Benzofuran-2-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR101115-1G
APOSOR101115-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR101115-1G
Benzofuran-2-carboxaldehyde
Benzofuran-2-carboxaldehyde
Formule: C₉H₆O₂
MW: 146,145 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C/18mmHg
Densité: 1.206 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015463
Numéro CAS: 4265-16-1
EINECS: 224-248-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité