5-Chloro-6-(3-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR1012-1G
APOSOR1012-1GEA 246 EUR InStock
APOSOR1012-1G
5-Chloro-6-(3-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
5-Chloro-6-(3-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formule: C₁₁H₈Cl₂N₂O
Point de fusion: 119…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800420
Numéro CAS: 849021-00-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité