Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyl-2-thiénylcétone 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Thiophen-2-yl-ethanone, 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, Methyl 2-thienyl ketone

OR10140-100G
APOSOR10140-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10140-100G
Méthyl-2-thiénylcétone 97%
2-Acetylthiophene


Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C
Point de fusion: 44510 °C
Densité: 1.168 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005442
Numéro CAS: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité