5-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-sulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-sulphonyl chloride, 5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-sulphonyl chloride, 5-Bromo-7-(chlorosulphonyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan
OR101632-1G
APOSOR101632-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR101632-1G
5-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-sulphonyl chloride
5-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-sulphonyl chloride
Formule: C₈H₆BrClO₃S
MW: 297,553 g/mol
Point de fusion: 121…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04035726
Numéro CAS: 690632-00-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité