Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR1030-1G
APOSOR1030-1GEA 112 EUR InStock
APOSOR1030-1G
4-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine 95+%
4-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine


Formule: C₈H₇N₃
MW: 145,1613 g/mol
Point de fusion: 195…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00480339
Numéro CAS: 19959-71-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité