5-Aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR103017-1G
APOSOR103017-1GEA 42.2 EUR InStock
APOSOR103017-1G
5-Aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
5-Aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₇NO₂S
Numéro CAS: 98589-46-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité