3-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid, 3-Benzyloxybenzeneboronic acid
OR10361-1G
APOSOR10361-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10361-1G
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₃BO₃
MW: 228,06 g/mol
Point de fusion: 125…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093063
Numéro CAS: 156682-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité