3-Amino-4-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]thiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]thiophen-3-amine, 4-Aminothien-3-yl 4-chlorophenyl sulphone
OR103681-250MG
APOSOR103681-250MGEA 140 EUR InStock
APOSOR103681-250MG
3-Amino-4-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]thiophene
3-Amino-4-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]thiophene
Formule: C₁₀H₈ClNO₂S₂
MW: 273,759 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00067899
Numéro CAS: 175201-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité