1-Bromo-4-(méthylsulfonyl)benzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-(methylsulphonyl)benzene
OR10386-1G
APOSOR10386-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10386-1G
1-Bromo-4-(méthylsulfonyl)benzène 98%
1-Bromo-4-(méthylsulfonyl)benzène
Formule: C₇H₇BrO₂S
MW: 235,1 g/mol
Point de fusion: 101…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025065
Numéro CAS: 3466-32-8
EINECS: 222-421-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité