1-Boc-indole-2-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indole-2-boronic acid, 1H-Indole-2-boronic acid, N-BOC protected, N-Boc-indole-2-boronic Acid, 1-(tert-Butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid, N-Boc-indole-2-boronic acid
OR10393-500MG
APOSOR10393-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10393-500MG
1-Boc-indole-2-boronic acid 98%
1-Boc-indole-2-boronic acid
Formule: C₁₃H₁₆BNO₄
MW: 261,08 g/mol
Point de fusion: 85…90 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02093045
Numéro CAS: 213318-44-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité