2-Chloro-1-méthylimidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10413-1G
APOSOR10413-1GEA 104 EUR InStock
APOSOR10413-1G
2-Chloro-1-méthylimidazole 95%
2-Chloro-1-méthylimidazole
Formule: C₄H₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179531
Numéro CAS: 253453-91-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité