Acide (2,5-dichlorophényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10444-1G
APOSOR10444-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10444-1G
Acide (2,5-dichlorophényl)métaborique
Acide (2,5-dichlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Point de fusion: 210…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863182
Numéro CAS: 135145-90-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité