2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10449-5G
APOSOR10449-5GEA 120 EUR InStock
APOSOR10449-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
Formule: C₈H₉BO₃
MW: 163,97 g/mol
Point de fusion: 260…270 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02681979
Numéro CAS: 227305-69-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité