N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10455-1G
APOSOR10455-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10455-1G
N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide
N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide
Formule: C₅H₉N₃O₂S
MW: 175,21 g/mol
Point de fusion: 48…51 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955713
Numéro CAS: 78162-58-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité