5-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR1048-5G
APOSOR1048-5GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR1048-5G
5-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
5-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Formule: C₅H₄BrClN₂
Point de fusion: 118…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840433
Numéro CAS: 130284-53-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité