4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanamine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran, HCl
OR10492-1G
APOSOR10492-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR10492-1G
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran hydrochloride 98%
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran hydrochloride
Formule: C₇H₁₆ClNO
MW: 165,66 g/mol
Point de fusion: 132…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411927
Numéro CAS: 389621-77-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité