Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Isopropylphenylboronic acid

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Isopropylbenzeneboronic acid, (2-Isopropylphenyl)boronic acid

OR10522-1G OR10522-5G OR10522-25G
APOSOR10522-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10522-1G APOSOR10522-5G APOSOR10522-25G
2-Isopropylphenylboronic acid
2-Isopropylphenylboronic acid


Formule: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411937
Numéro CAS: 89787-12-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité