1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
OR10542-1G OR10542-5G OR10542-25G
APOSOR10542-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10542-1G APOSOR10542-5G APOSOR10542-25G
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179560
Numéro CAS: 41716-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité