Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Methylimidazole-5-carboxylic acid

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methylimidazole-5-carboxylic Acid

OR10543-1G OR10543-25G OR10543-5G
APOSOR10543-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10543-1G APOSOR10543-25G APOSOR10543-5G
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid


Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,1133 g/mol
Point de fusion: 247…250 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00955677
Numéro CAS: 41806-40-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité