Acide (2-méthylphényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10556-25G
APOSOR10556-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10556-25G
Acide (2-méthylphényl)métaborique
Acide (2-méthylphényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂
MW: 135,96 g/mol
Point de fusion: 162…164 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00093526
Numéro CAS: 16419-60-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité