6-(Methylsulphonyl)oxindole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10557-250MG
APOSOR10557-250MGEA 45.1 EUR InStock
APOSOR10557-250MG
6-(Methylsulphonyl)oxindole 97%
6-(Methylsulphonyl)oxindole
Formule: C₉H₉NO₃S
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179607
Numéro CAS: 850429-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité