Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrahydropyran-4-methanol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran

OR10585-5G
APOSOR10585-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10585-5G
Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Tetrahydropyran-4-methanol


Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 105…110 °C/20mmHg
Point d'éclair: >61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00457804
Numéro CAS: 14774-37-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité