Acide (2,3,6-triméthoxyphényl)métaborique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,6-Trimethoxybenzeneboronic acid, (2,3,6-Trimethoxyphenyl)boronic acid
OR10594-250MG
APOSOR10594-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10594-250MG
Acide (2,3,6-triméthoxyphényl)métaborique 95%
Acide (2,3,6-triméthoxyphényl)métaborique
Formule: C₉H₁₃BO₅
MW: 212,01 g/mol
Point de fusion: 34…40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411944
Numéro CAS: 380430-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité