Acide (2-vinylphényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10598-250MG
APOSOR10598-250MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR10598-250MG
Acide (2-vinylphényl)métaborique
Acide (2-vinylphényl)métaborique
Formule: C₈H₉BO₂
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074659
Numéro CAS: 15016-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité